Få mere at vide
3,6-Difluorophthalic anhydride, 97%
Artikelnummer. p-7028806
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
Artikelnummer. 15443427
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26215.MC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 652-40-4 | C8H2F2O3 | 184.098 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 652-40-4
Molekylær formel C8H2F2O3
Molekylvægt (g/mol) 184.098
MDL nummer MFCD00134537
InChI nøgle AVLRPSLTCCWJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-difluorophthalic anhydride, 4,7-difluoroisobenzofuran-1,3-dione, 3,6-difluorophthalicanhydride, 1,3-isobenzofurandione, 4,7-difluoro, 4,7-difluoro-isobenzofuran-1,3-dione, pubchem1947, 3,6-difluorophthalic anhydride treated bsa, acmc-1avp1, ksc914s6p, 3,6 difluoro phthalic anhydride
PubChem CID 513918
IUPAC navn 4,7-difluoro-2-benzofuran-1,3-dione
SMIL C1=CC(=C2C(=C1F)C(=O)OC2=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6-Difluorophthalic anhydride
Smeltepunkt 218°C to 221°C
Mængde 100 mg
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 184.1
Procent renhed 97%