Få mere at vide
3,6-Difluorophthalic anhydride, 97%
Artikelnummer. 15453427
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453427 500 mg 500mg
15443427 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26215.ME
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 652-40-4 | C8H2F2O3 | 184.098 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 652-40-4
Molekylær formel C8H2F2O3
Molekylvægt (g/mol) 184.098
MDL nummer MFCD00134537
InChI nøgle AVLRPSLTCCWJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-difluorophthalic anhydride, 4,7-difluoroisobenzofuran-1,3-dione, 3,6-difluorophthalicanhydride, 1,3-isobenzofurandione, 4,7-difluoro, 4,7-difluoro-isobenzofuran-1,3-dione, pubchem1947, 3,6-difluorophthalic anhydride treated bsa, acmc-1avp1, ksc914s6p, 3,6 difluoro phthalic anhydride
PubChem CID 513918
IUPAC navn 4,7-difluoro-2-benzofuran-1,3-dione
SMIL C1=CC(=C2C(=C1F)C(=O)OC2=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6-Difluorophthalic anhydride
Smeltepunkt 218°C to 221°C
Mængde 500 mg
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 184.1
Procent renhed 97%