Få mere at vide
3,6-Difluorophthalic anhydride, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Difluorophthalic anhydride |
| Smeltepunkt | 218°C to 221°C |
| Mængde | 100 mg |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Formel vægt | 184.1 |
| Procent renhed | 97% |