Få mere at vide
3,6-Difluorophthalic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Difluorophthalic Acid |
| CAS | 651-97-8 |
| Molekylær formel | C8H4F2O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3,6-Difluoro-1,2-benzenedicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4F2O4/c9-3-1-2-4(10)6(8(13)14)5(3)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)c1c(F)ccc(F)c1C(=O)O |
| IUPAC navn | 3,6-difluorophthalic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.11 |
| Formel vægt | 202.0078 |