Få mere at vide
MedChemExpress 3,6-Dichlorotrimellitic acid
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 mg |
| Opbevaringskrav | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| CAS | 137071-78-4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.03 g/mol |
| Mål | HBV |