Få mere at vide
3,6-dichlorpyridin-2-carboxylsyre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476260
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476260 1 g 1g
11486260 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476260 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27146.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1702-17-6 | C6H3Cl2NO2 | 192.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1702-17-6
Molekylær formel C6H3Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 192.00
MDL nummer MFCD00078655
InChI nøgle HUBANNPOLNYSAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym clopyralid, 3,6-dichloropicolinic acid, 3,6-dichloro-2-pyridinecarboxylic acid, lontrel, 2-pyridinecarboxylic acid, 3,6-dichloro, clopyralide, benzalox, cirtoxin, matrigon, transline
PubChem CID 15553
ChEBI CHEBI:62961
IUPAC navn 3,6-dichlorpyridin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=NC(Cl)=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽150°C (decomposition)
Flammepunkt >100°C (212°F)
Mængde 1 g
Beilstein 473755
Merck Index 14,2400
Formel vægt 192
Procent renhed 96%