Få mere at vide
3,6-Dichloropyridazine, 98%
Artikelnummer. 11482527
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482527 25 g 25g
11492527 100 g 100g
11402537 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11482527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14795.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 141-30-0 | C4H2Cl2N2 | 148.974 g/mol
3,6-Dichlorpyridazin bruges som mellemprodukt i syntetisk kemi, især i aktive farmaceutiske ingredienser. Det bruges til fremstilling af alfa-(halogenhetaroyl)-2-azahetarylacetonitriler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,6-dichlorpyridazin bruges som mellemprodukt i syntetisk kemi, især i aktive farmaceutiske ingredienser. Det bruges til fremstilling af alfa-(halogenhetaroyl)-2-azahetarylacetonitriler.
Opløselighed
Opløselig i chloroform. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-30-0
Molekylær formel C4H2Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 148.974
MDL nummer MFCD00006466
InChI nøgle GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridazine, 3,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazine, 3,6-dichloro-1,2-diazine, pubchem9487, 3,6-dichloropyridazin, 3,6 dichloropyridazine, 3.6-dichloropyridazine, pyridazine,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazin, 3,6-dichloropyridazine
PubChem CID 67331
IUPAC navn 3,6-dichlorpyridazin
SMIL C1=CC(=NN=C1Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6-Dichloropyridazine
Smeltepunkt 66°C to 70°C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 111151
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Formel vægt 148.98
Procent renhed 98%