Få mere at vide
3,6-Dichloropyridazine, 97%
Artikelnummer. 10676934 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10676934 500 g Plastflaske 500g
10030740 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10676934 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113715000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 141-30-0 | C4H2Cl2N2 | 148.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-30-0
Molekylær formel C4H2Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 148.98
MDL nummer MFCD00006466
InChI nøgle GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridazine, 3,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazine, 3,6-dichloro-1,2-diazine, pubchem9487, 3,6-dichloropyridazin, 3,6 dichloropyridazine, 3.6-dichloropyridazine, pyridazine,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazin, 3,6-dichloropyridazine
PubChem CID 67331
IUPAC navn 3,6-dichlorpyridazin
SMIL C1=CC(=NN=C1Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 6-Dichloropyridazine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 65°C to 69°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Formel vægt 148.98
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,6-Dichloropyridazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.