missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,6-Dichlorophthalic Anhydride, TRC

Artikelnummer. 30374734
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374734 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374734 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD434490250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,6-Dichlorophthalic Anhydride
CAS 4466-59-5
Molekylær formel C8 H2 Cl2 O3
Mængde 250 mg
Synonym 4,7-Dichloroisobenzofuran-1,3-dione, 3,6-Dichlorophthalic Acid Anhydride, 3,6-Dichlorophthalic Anhydride, 4,7-Dichloro-1,3-isobenzofurandione
InChI formel InChI=1S/C8H2Cl2O3/c9-3-1-2-4(10)6-5(3)7(11)13-8(6)12/h1-2H
SMIL Clc1ccc(Cl)c2C(=O)OC(=O)c12
IUPAC navn 4,7-dichloroisobenzofuran-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 217.006
Formel vægt 215.9381
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.