missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,6-Dichlorobenzene-1,2,4-tricarboxylic acid, TRC

Artikelnummer. 30364420
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364420 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364420 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD0736051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,6-Dichlorobenzene-1,2,4-tricarboxylic acid
CAS 137071-78-4
Molekylær formel C9H4Cl2O6
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H4Cl2O6/c10-3-1-2(7(12)13)6(11)5(9(16)17)4(3)8(14)15/h1H,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)
SMIL OC(=O)c1cc(Cl)c(C(=O)O)c(C(=O)O)c1Cl
IUPAC navn 3,6-dichlorobenzene-1,2,4-tricarboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 279.03
Formel vægt 277.9385
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.