Få mere at vide
3,6-Dichlorobenzene-1,2,4-tricarboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Dichlorobenzene-1,2,4-tricarboxylic acid |
| CAS | 137071-78-4 |
| Molekylær formel | C9H4Cl2O6 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4Cl2O6/c10-3-1-2(7(12)13)6(11)5(9(16)17)4(3)8(14)15/h1H,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(Cl)c(C(=O)O)c(C(=O)O)c1Cl |
| IUPAC navn | 3,6-dichlorobenzene-1,2,4-tricarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.03 |
| Formel vægt | 277.9385 |