missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,6-Dichloroacenaphthene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Dichloroacenaphthene |
| CAS | 19202-59-6 |
| Molekylær formel | C12H8Cl2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 3,6-Dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl2/c13-10-5-2-7-1-3-8-11(14)6-4-9(10)12(7)8/h2,4-6H,1,3H2 |
| SMIL | Clc1ccc2c(Cl)ccc3CCc1c23 |
| IUPAC navn | 3,6-dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.1 |
| Formel vægt | 222.0003 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?