missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,6-Dichloro-8-(dichloromethyl)quinoline, TRC

Artikelnummer. 30371123
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371123 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371123 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4341005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,6-Dichloro-8-(dichloromethyl)quinoline
CAS 84087-44-5
Molekylær formel C10H5Cl4N
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H5Cl4N/c11-6-1-5-2-7(12)4-15-9(5)8(3-6)10(13)14/h1-4,10H
SMIL ClC(Cl)c1cc(Cl)cc2cc(Cl)cnc12
IUPAC navn 3,6-dichloro-8-(dichloromethyl)quinoline
Molekylvægt (g/mol) 280.97
Formel vægt 278.9176
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.