missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,6-Dichloro-8-(dichloromethyl)quinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Dichloro-8-(dichloromethyl)quinoline |
| CAS | 84087-44-5 |
| Molekylær formel | C10H5Cl4N |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5Cl4N/c11-6-1-5-2-7(12)4-15-9(5)8(3-6)10(13)14/h1-4,10H |
| SMIL | ClC(Cl)c1cc(Cl)cc2cc(Cl)cnc12 |
| IUPAC navn | 3,6-dichloro-8-(dichloromethyl)quinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.97 |
| Formel vægt | 278.9176 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?