Få mere at vide
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10338930 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10338930 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10338930 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305820010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 6-Dichloro-4-methylpyridazine
Navn note 97%
CAS 19064-64-3
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 84°C to 89°C
Farve Brown
Kogepunkt 149°C to 151°C (21.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C5H4Cl2N2
MDL nummer MFCD00006465
Mængde 1 g
Synonym 4-methyl-3,6-dichloropyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-pyridazine, pyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl, 3,6-dichloro-5-methylpyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-1,2-diazine, pubchem9497, ksc495e6l, 3,6-dichloro-4-methylpyridazin, pyridazine,6-dichloro-4-methyl, 3,6-di chloro-4-methyl pyridazine
InChI nøgle ROYHWGZNGMXQEU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=NN=C1Cl)Cl
IUPAC navn 3,6-dichloro-4-methylpyridazine
Molekylvægt (g/mol) 163.01
PubChem CID 87923
Formel vægt 163.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder