Få mere at vide
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440441
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440441 5 g 5g
11430441 1 g 1g
11450441 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440441 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19998.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19064-64-3
Molekylær formel C5H4Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 163.001
MDL nummer MFCD00006465
InChI nøgle ROYHWGZNGMXQEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,6-dichloropyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-pyridazine, pyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl, 3,6-dichloro-5-methylpyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-1,2-diazine, pubchem9497, ksc495e6l, 3,6-dichloro-4-methylpyridazin, pyridazine,6-dichloro-4-methyl, 3,6-di chloro-4-methyl pyridazine
PubChem CID 87923
IUPAC navn 3,6-dichlor-4-methylpyridazin
SMIL CC1=CC(=NN=C1Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6-Dichloro-4-methylpyridazine
Smeltepunkt 86 °C til 88 °C
Kogepunkt 149 °C til 151 °C (21 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 119573
Formel vægt 163.01
Procent renhed 97%