missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,6-Dichloro-2-methoxy-d3-benzoic Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dicamba-d3 |
| CAS | 349553-95-3 |
| Molekylær formel | C8 2H3 H3 Cl2 O3 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Benzoic acid, 3,6-dichloro-2-(methoxy-d3)- (9 CI), Dicamba D3 (methoxy D3), Dicamba-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3 H,1H3,(H,11,12)/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(=O)O |
| IUPAC navn | 3,6-dichloro-2-(trideuteriomethoxy)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.06 |
| Formel vægt | 222.9882 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?