Få mere at vide
3,6-Dichloro-2-hydroxybenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Dichlorosalicylic acid |
| CAS | 3401-80-7 |
| Molekylær formel | C7 H4 Cl2 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Salicylic acid, 3,6-dichloro- (6CI,7CI,8CI), 3,6-Dichloro-2-hydroxybenzoic acid, 2-Hydroxy-3,6-dichlorobenzoic acid, 3,6-DCSA, 3,6-Dichlorosalicylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O3/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,10H,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)c1c(O)c(Cl)ccc1Cl |
| IUPAC navn | 3,6-dichloro-2-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.01 |
| Formel vægt | 205.9537 |