Få mere at vide
3,6-Dichloro-2-hydroxybenzoic Acid Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Dichloro-2-hydroxybenzoic Acid Potassium Salt |
| CAS | 1429059-62-0 |
| Molekylær formel | C7H3Cl2KO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3,6-dichloro-(6CI,7CI,8CI) Salicylic Acid, 3,6-Dichloro-2-hydroxybenzoic Acid Potassium Salt, 2-Hydroxy-3,6-dichlorobenzoic Acid Potassium Salt, 3,6-DCSA Potassium Salt, 3,6-Dichlorosalicylic Acid Potassium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O3.K/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12;/h1-2,10H,(H,11,12);/q;+1/p-1 |
| SMIL | O=C(O[K])C1=C(Cl)C=CC(Cl)=C1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.1 |