Få mere at vide
3,6-Dibromopyridazin, 95%
Artikelnummer. 15487728
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15487728 1 g 1g
15497728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61223.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
CAS: 17973-86-3 | C4H2Br2N2 | 237,882 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17973-86-3
Molekylær formel C4H2Br2N2
Molekylvægt (g/mol) 237.882
MDL nummer MFCD00233947
InChI nøgle VQAFMTSSCUETHA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 248852
IUPAC navn 3,6-dibrompyridazin
SMIL C1=CC(=NN=C1Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6-Dibromopyridazine
Smeltepunkt 117°C to 121°C
Farve Hvid til gul
Mængde 1 g
Synonym 3,6-dibromopyridazide, pyridazine, 3,6-dibromo, 3,6-dibromo pyridazine, pubchem12385, 3,6-dibromo-pyridazine, pyridazine,3,6-dibromo, 3,6-dibromo-1,2-diazine, 3,6-dibromopyridazine, synquest 3h32-9-t3
Formel vægt 237.88
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof