Få mere at vide
3,6-Dibromopyridazide, 97+%, Maybridge
Artikelnummer. 10126892
Skift visning
Amber Glass Bottle; 1g
Artikelnummer.
10126892 Amber Glass Bottle; 1g
1 options
Artikelnummer. 10126892 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07136DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 6-Dibromopyridazine
CAS 17973-86-3
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C4H2Br2N2
Mængde 1 g
Synonym 3,6-dibromopyridazide, pyridazine, 3,6-dibromo, 3,6-dibromo pyridazine, pubchem12385, 3,6-dibromo-pyridazine, pyridazine,3,6-dibromo, 3,6-dibromo-1,2-diazine, 3,6-dibromopyridazine, synquest 3h32-9-t3
InChI nøgle VQAFMTSSCUETHA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=NN=C1Br)Br
IUPAC navn 3,6-dibromopyridazine
Molekylvægt (g/mol) 237.882
PubChem CID 248852
Formel vægt 237.88
Procent renhed 97%