Få mere at vide
3,6-dibromcarbazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422828
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422828 25 g 25g
15412828 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56360.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6825-20-3 | C12H7Br2N | 325.003 g/mol
3,6-dibromcarbazol er blevet anvendt til fremstilling af N-(2-hydroxyethyl)-3,6-dibromcarbazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,6-dibromcarbazol er blevet brugt til fremstilling af N-(
2-hydroxyethyl)-3,6-dibromcarbazol.
Opløselighed Opløseligt
i benzen, chloroform
Bemærkninger
Uforeneligt med oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6825-20-3
Molekylær formel C12H7Br2N
Molekylvægt (g/mol) 325.003
MDL nummer MFCD00004961
InChI nøgle FIHILUSWISKVSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-dibromocarbazole, 9h-carbazole, 3,6-dibromo, carbazole, 3,6-dibromo, pubchem9951, 3,6-dibromo-carbazole, acmc-209o2m, 3,6,-dibromo-9h-carbazole, 3,6-dibromo-9-h-carbazole, ksc490o8t
PubChem CID 274874
IUPAC navn 3,6-dibrom-9H-carbazol
SMIL C1=CC2=C(C=C1Br)C3=C(N2)C=CC(=C3)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6-Dibromocarbazole
Smeltepunkt 204°C to 206°C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,chloroform
Formel vægt 325
Procent renhed 99%