Få mere at vide
3,6-Dibromocarbazole, 97%
Artikelnummer. 10785442 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10785442 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10785442 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433970050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 6825-20-3 | C12H7Br2N | 325 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 6-Dibromocarbazole
CAS 6825-20-3
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 212.0°C to 214.0°C
Farve Tan
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C12H7Br2N
MDL nummer MFCD00004961
Mængde 5 g
Synonym 3,6-dibromocarbazole, 9h-carbazole, 3,6-dibromo, carbazole, 3,6-dibromo, pubchem9951, 3,6-dibromo-carbazole, acmc-209o2m, 3,6,-dibromo-9h-carbazole, 3,6-dibromo-9-h-carbazole, ksc490o8t
InChI nøgle FIHILUSWISKVSR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C(C=C1Br)C3=C(N2)C=CC(=C3)Br
IUPAC navn 3,6-dibromo-9H-carbazole
Molekylvægt (g/mol) 325
PubChem CID 274874
Formel vægt 325
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,6-Dibromocarbazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.