missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,6-Dibromo-9H-fluoren-9-one, TRC

Artikelnummer. 30376841
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376841 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376841 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4246821G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,6-Dibromo-9H-fluoren-9-one
CAS 216312-73-1
Molekylær formel C13 H6 Br2 O
Mængde 1 g
Synonym 3,6-Dibromo-9H-fluoren-9-one, 3,6-Dibromo-9-fluorenone, 3,6-Dibromofluorene-9-one, NSC 86559
InChI formel InChI=1S/C13H6Br2O/c14-7-1-3-9-11(5-7)12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)16/h1-6H
SMIL O=C1C2=CC=C(Br)C=C2C=3C=C(Br)C=CC13
IUPAC navn 3,6-dibromofluoren-9-one
Molekylvægt (g/mol) 337.99
Formel vægt 335.8785
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.