Få mere at vide
3,6-Dibromo-9H-carbazole, TRC
Artikelnummer. 30386944
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30386944 1 g
1 options
Artikelnummer. 30386944 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4251901G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6-Dibromo-9H-carbazole
CAS 6825-20-3
Molekylær formel C12H7Br2N
Mængde 1 g
Synonym 3,6-Dibromocarbazole, NSC 121206
InChI formel InChI=1S/C12H7Br2N/c13-7-1-3-11-9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)15-11/h1-6,15H
SMIL BrC1=CC=C2C(C(C=C(Br)C=C3)=C3N2)=C1
IUPAC navn 3,6-dibromo-9H-carbazole
Molekylvægt (g/mol) 325
Formel vægt 322.89