Få mere at vide
3,6-Dibromo-2-chloropyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362879
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362879 1 g 1g
15443767 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27738.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 942206-18-0
Molekylær formel C5H2Br2ClN
Molekylvægt (g/mol) 271.336
MDL nummer MFCD09037464
InChI nøgle CVZSNXGMWIGPBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3,6-dibromopyridine, 3,6-dibromo-2-chloro-pyridine
PubChem CID 42553063
IUPAC navn 3,6-dibrom-2-chlorpyridin
SMIL C1=CC(=NC(=C1Br)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6-Dibromo-2-chloropyridine
Smeltepunkt 84°C to 86°C
Mængde 1 g
Formel vægt 271.34
Procent renhed 95%