Få mere at vide
3,6-Diamino-9(10H)-acridone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Diamino-9(10H)-acridone |
| CAS | 42832-87-1 |
| Molekylær formel | C13 H11 N3 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 9(10H)-Acridinone, 3,6-diamino-, 9-Acridanone, 3,6-diamino- (6CI), 3,6-Diamino-9(10H)-acridinone, 3,6-Diamino-9-acridone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N3O/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)17/h1-6H,14-15H2,(H,16,17) |
| SMIL | Nc1ccc2C(=O)c3ccc(N)cc3Nc2c1 |
| IUPAC navn | 3,6-diamino-10H-acridin-9-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.25 |
| Formel vægt | 225.0902 |