Få mere at vide
3,6-Di-tert-butylfluoren, 98%
Artikelnummer. 11496886
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496886 25 g 25g
11476886 1 g 1g
11486886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23996.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 58775-07-8 | C21H26 | 278,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58775-07-8
Molekylær formel C21H26
Molekylvægt (g/mol) 278.44
MDL nummer MFCD02683109
InChI nøgle IWUHFBNEZZKUEY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11140437
SMIL CC(C)(C)C1=CC2=C(CC3=C2C=C(C=C3)C(C)(C)C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6-Di-tert-butylfluorene
Smeltepunkt 79 °C til 82 °C
Mængde 25 g
Synonym 3,6-di-tert-butylfluorene, 3,6-di-tert-butyl-9 h-fluorene, acmc-1 atta, 3,6-di-t-butylfluorene, 3,6-di-tert-butyl-fluorene, 3,6-bis tert-butyl fluorene
IUPAC navn 3,6-di-tert-butyl-9 H-fluoren
Formel vægt 278.44
Procent renhed 98%