Få mere at vide
3,6-Di-tert-butylfluorene, 98%
Artikelnummer. 11476886
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476886 1 g 1g
11486886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23996.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58775-07-8 | C21H26 | 278.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58775-07-8
Molekylær formel C21H26
Molekylvægt (g/mol) 278.44
MDL nummer MFCD02683109
InChI nøgle IWUHFBNEZZKUEY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11140437
SMIL CC(C)(C)C1=CC2=C(CC3=C2C=C(C=C3)C(C)(C)C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6-Di-tert-butylfluorene
Smeltepunkt 79°C to 82°C
Mængde 1 g
Synonym 3,6-di-tert-butylfluorene, 3,6-di-tert-butyl-9h-fluorene, acmc-1atta, 3,6-di-t-butylfluorene, 3,6-di-tert-butyl-fluorene, 3,6-bis tert-butyl fluorene
IUPAC navn 3,6-ditert-butyl-9H-fluoren
Formel vægt 278.44
Procent renhed 98%