missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,6-Di-O-(Alpha-D-mannopyranosyl)-D-mannopyrannose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Di-O-(a-D-mannopyranosyl)-D-mannopyrannose |
| CAS | 121123-33-9 |
| Molekylær formel | C18 H32 O16 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32O16/c19-1-4-7(21)10(24)12(26)17(32-4)30-3-6-9(23)15(14(28)16(29)31-6)34-18-13(27)11(25)8(22)5(2-20)33-18/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16?,17+,18-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O)[C@@H]2O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(2R,3R,4S,5S)-3,5,6-trihydroxy-4-[(2R,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methoxy]oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 504.44 |
| Formel vægt | 504.169 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?