Få mere at vide
3,6-Di-O-(3,4,6-tri-O-acetyl-Beta-D-mannopyranosylethylidyne)-1,2-O-ethylidene-Beta-D-mannopyranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Di-O-(3,4,6-tri-O-acetyl-beta-D-mannopyranosylethylidyne)-1,2-O-ethylidene-beta-D-mannopyranose |
| CAS | 230963-26-5 |
| Molekylær formel | C25 H40 O18 |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H40O18/c1-23(2)37-19-16(38-25(4)40-18-15(32)12(29)9(6-27)35-21(18)43-25)13(30)10(36-22(19)41-23)7-33-24(3)39-17-14(31)11(28)8(5-26)34-20(17)42-24/h8-22,26-32H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14+,15+,16+,17+,18+,19+,20+,21+,22+,24?,25?/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)O[C@@H]2O[C@H](COC3(C)O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]4O3)[C@@H](O)[C@H](OC5(C)O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]6O5)[C@@H]2O1 |
| IUPAC navn | (3aS,5R,6S,7S,7aS)-2-[[(3aS,5R,6R,7S,7aS)-7-[[(3aS,5R,6S,7S,7aS)-6,7-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-5,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-b]pyran-2-yl]oxy]-6-hydroxy-2,2-dimethyl-5,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-b]pyran-5-yl]methoxy]-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-5,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-b]pyran-6,7-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 628.57 |
| Formel vægt | 628.2215 |