Få mere at vide
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazin, 96%
Artikelnummer. 15430358
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15430358 25 g 25g
15410358 1 g 1g
15420358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53484.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
CAS: 1671-87-0 | C12H8N6 | 236,24 g/mol
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazin kan anvendes til fremstilling af mononukleære, cykliske tetranukleare og 1-D helical-kæde Cu(II)-komplekser via metal-assisteret hydrolyse. Det kan også bruges til syntese af nyt cyklisk tetranukleært ZnII-kompleks og syntese af substituerede 3,6-di(2-pyridyl)pyridaziner via omvendt elektronbehov Diels Alder-reaktion med alkener eller alkyner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazin kan anvendes til fremstilling af mononukleære, cykliske tetranukleære og 1-D helical-kæde Cu(II) komplekser via metal-assisteret hydrolyse. Det kan også bruges til syntese af nyt cyklisk tetranukleært ZnII-kompleks og syntese af substituerede 3,6-di(2-pyridyl)pyridaziner via omvendt elektronbehov Diels Alder-reaktion med alkener eller alkyner.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1671-87-0
Molekylær formel C12H8N6
Molekylvægt (g/mol) 236.24
MDL nummer MFCD00121717
InChI nøgle JFBIRMIEJBPDTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-di pyridin-2-yl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-di 2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-di-2-pyridinyl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-bis 2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine, bis pyridin-2-yl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-bis 2-pyridinyl-1,2,4,5-tetrazine, bptz, acmc-209dvt, 3,6-di-2-pyridyl-s-tetrazine
PubChem CID 315109
IUPAC navn 3,6-dipyridin-2-yl-1,2,4,5-tetrazin
SMIL C1=CC=C(N=C1)C1=NN=C(N=N1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine
Smeltepunkt 225 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 236.24
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver