Få mere at vide
3,6-Cyclopropylene-Delta4-tetrahydrophthalic Anhydride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Cyclopropylene-delta4-tetrahydrophthalic Anhydride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O3/c12-10-8-4-1-2-5(7-3-6(4)7)9(8)11(13)14-10/h1-2,4-9H,3H2/t4-,5+,6+,7-,8-,9+ |
| Formel vægt | 190.063 |