Få mere at vide
3,6-Bis(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1,2,4,5-tetrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Bis(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1,2,4,5-tetrazine |
| CAS | 30169-25-6 |
| Molekylær formel | C28 H38 O19 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3,6-Bis(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)-s-tetrazine, 3,6-Bis(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-Bis(3',5'-dimethylpyrazol-1'-yl)-1,2,4,5-tetrazine, Bis[3,5-(dimethylpyrazolyl)]-1,2,4,5-tetrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19?,20?,21-,22-,23?,24?,25?,26?,27+,28-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)OCC1O[C@@H](OC(=O)C)C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)[C@H]1O[C@@H]2OC(COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)C(OC(=O)C)C2OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(3S,6S)-4,5,6-triacetyloxy-3-[(2S,5S)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 678.59 |
| Formel vægt | 678.201 |