missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,6-Bis[2-(4-pyridinyl)ethenyl]-9H-carbazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Bis[2-(4-pyridinyl)ethenyl]-9H-carbazole |
| CAS | 846042-18-0 |
| Molekylær formel | C26H19N3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H19N3/c1(19-9-13-27-14-10-19)3-21-5-7-25-23(17-21)24-18-22(6-8-26(24)29-25)4-2-20-11-15-28-16-12-20/h1-18,29H |
| SMIL | C(=C\c1ccc2[nH]c3ccc(\C=C\c4ccncc4)cc3c2c1)/c5ccncc5 |
| IUPAC navn | 3,6-bis(2-pyridin-4-ylethenyl)-9H-carbazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 373.45 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?