Få mere at vide
3,6-Anhydro-D-glucitol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Anhydro-D-glucitol |
| CAS | 53648-56-9 |
| Molekylær formel | C6 H12 O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3,6-Anhydro-D-sorbitol, 3,6-Sorbitan |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c7-1-3(8)6-5(10)4(9)2-11-6/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@H](O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]oxolane-3,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.156 |
| Formel vægt | 164.068 |