Få mere at vide
3,6,9-Trioxaundecane-1,11-diyl-bismethanethiosulfonat, TRC
Artikelnummer. 30457135
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457135 10 mg
30456284 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30457135 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT80650010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 212262-02-7
Molekylær formel C9 H20 O8 S2
Molekylvægt (g/mol) 320.38
IUPAC navn 2-[2-[2-(2-methylsulfonylethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanesulfonsyre
SMIL CS(=O)(=O)CCOCCOCCOCCS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6,9-Trioxaundecane-1,11-diyl-bismethanethiosulfonate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H20O8S2/c1-18(10,11)8-6-16-4-2-15-3-5-17-7-9-19(12,13)14/h2-9H2,1H3,(H,12,13,14)
Formel vægt 320.06