Få mere at vide
3,6,9-Trioxaeicos-19-en-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6,9-Trioxaeicos-19-en-1-ol |
| CAS | 130727-45-6 |
| Molekylær formel | C17 H34 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H34O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-19-14-16-21-17-15-20-13-11-18/h2,18H,1,3-17H2 |
| SMIL | OCCOCCOCCOCCCCCCCCCC=C |
| IUPAC navn | 2-[2-(2-undec-10-enoxyethoxy)ethoxy]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.45 |
| Formel vægt | 302.2457 |