Få mere at vide
3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonane, 41% solution in aromatic free mi, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10718732 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10718732 100 g 100g
10534521 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10718732 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 349941000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Radikale initiativtagere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonane
Farve Ikke udpeget
Navn note 41% Solution in Aromatic Free Min. Spirit
CAS 24748-23-0, 78-93-3
CAS min % 40.0, 58.0
CAS Max % 42.0, 60.0
Smeltepunkt <10.0°C
Molekylær formel C12H24O6
MDL nummer MFCD02685709
Tæthed 0.8750g/mL
Synonym unii-j3mv6azn38, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonane, 1,2,4,5,7,8-hexoxonane, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl, j3mv6azn38, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane, unii-j3mv6azn38 component kvwlloiegklbpa-aqhstmncsa-n, unii-j3mv6azn38 component kvwlloiegklbpa-zsbigdgjsa-n, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexaoxacyclononane, 1,2,4,5,7,8-hexaoxacyclononane, 3,6,9-trimethyl, 3,6,9-triethyl, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane sol.in arom.free min.spirit
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible. Other solubilities: miscible with most organic solvents
InChI nøgle KVWLLOIEGKLBPA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC1(OOC(OOC(OO1)(C)CC)(C)CC)C
IUPAC navn 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexaoxonan
Molekylvægt (g/mol) 264.318
PubChem CID 2734078
Formel vægt 264.32
Procent renhed 7.3 to 7.6% (total active oxygen)
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 0.875
Viskositet 5 mPa.s (20°C)
Mængde 100 g
Flammepunkt 74°C
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane, 41% solution in aromatic free mineral spirit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Organisk peroxid Type C & D
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H242-Brandfare ved opvarmning.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P370+P380+P375-Ved brand: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.