Få mere at vide
3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diyl Bis-methanethiosulfonate (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diyl Bis-methanethiosulfonate |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H30O9S4/c1-26(15,16)24-13-11-22-9-7-20-5-3-19-4-6-21-8-10-23-12-14-25-27(2,17)18/h3-14H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 470.0773 |