missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(6,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-propoxybenzenesulfonyl Chloride, TRC

Artikelnummer. 30372123
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372123 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30372123 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45042810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(6,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-propoxybenzenesulfonyl Chloride
CAS 139756-24-4
Molekylær formel C18H21ClN4O4S
Mængde 10 mg
Synonym 5-(5-Chlorosulfonyl-2-propoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazole[4,3-d]pyrimidin-7-one, Benzenesulfonyl 1H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidine Chloride Deriv., 3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-propoxy-benzenesulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C18H21ClN4O4S/c1-4-6-13-15-16(23(3)22-13)18(24)21-17(20-15)12-10-11(28(19,25)26)7-8-14(12)27-9-5-2/h7-8,10H,4-6,9H2,1-3H3,(H,20,21,24)
SMIL CCCOc1ccc(cc1C2=NC(=O)c3c(N2)c(CCC)nn3C)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-4H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-propoxybenzenesulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 424.9
Formel vægt 424.0972
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.