missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(6,7-Dihydro-1-methyl-3-propyl-7-thioxo-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxy-benzenesulfonyl Chloride, TRC

Artikelnummer. 30371486
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371486 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371486 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4494451MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(6,7-Dihydro-1-methyl-3-propyl-7-thioxo-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxy-benzenesulfonyl Chloride
CAS 479074-07-2
Molekylær formel C17H19ClN4O3S2
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19ClN4O3S2/c1-4-6-12-14-15(22(3)21-12)17(26)20-16(19-14)11-9-10(27(18,23)24)7-8-13(11)25-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,19,20,26)
SMIL CCCc1nn(C)c2C(=S)N=C(Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 4-ethoxy-3-(1-methyl-3-propyl-7-sulfanylidene-4H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)benzenesulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 426.94
Formel vægt 426.0587
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.