missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(6,7-Dihydro-1-methyl-3-propyl-7-thioxo-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxy-benzenesulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(6,7-Dihydro-1-methyl-3-propyl-7-thioxo-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxy-benzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 479074-07-2 |
| Molekylær formel | C17H19ClN4O3S2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN4O3S2/c1-4-6-12-14-15(22(3)21-12)17(26)20-16(19-14)11-9-10(27(18,23)24)7-8-13(11)25-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,19,20,26) |
| SMIL | CCCc1nn(C)c2C(=S)N=C(Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 4-ethoxy-3-(1-methyl-3-propyl-7-sulfanylidene-4H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)benzenesulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.94 |
| Formel vægt | 426.0587 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?