missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-[(5S)-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxypentanoyl]-(4S)-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, TRC

Artikelnummer. 30405058
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405058 500 mg
30403240 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405058 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF595465500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 189028-95-3
Molekylær formel C20H20FNO4
Molekylvægt (g/mol) 357.38
Synonym (4S)-4-Phenyl-3-[(5S)-5-(4-fluorophenyl)-5-hydroxypentanoyl]-1,3-oxazolidin-2-one, [S-(R*,R*)]-3-[5-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxy-1-oxopentyl]-4-phenyl-2-oxazolidinone, (S)-3-((S)-5-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxypentanoyl)-4-phenyloxazolidin-2-one
SMIL O=C(N1[C@@H](C2=CC=CC=C2)COC1=O)CCC[C@@H](C3=CC=C(F)C=C3)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-[(5S)-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxypentanoyl]-(4S)-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C20H20FNO4/c21-16-11-9-15(10-12-16)18(23)7-4-8-19(24)22-17(13-26-20(22)25)14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,9-12,17-18,23H,4,7-8,13H2/t17-,18+/m1/s1
Formel vægt 357.1376
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.