Få mere at vide
3-(5H-Dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride (Norcyclobenzaprine Hydrochloride), Mikromol™
Artikelnummer. 30040438
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30040438 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040438 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0079.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(5H-Dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride (Norcyclobenzaprine Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethylcyclobenzaprine HCl
CAS 438-59-5
Analyt- eller komponentnavne N-Desmethylcyclobenzaprine HCl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H19 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Nortriptyline Hydrochloride Imp. B (EP), Nortriptyline Imp. B (EP), Cyclobenzaprine USP Related Compound B, Cyclobenzaprine USP RC B, 3-(5H-Dibenzo-[a,d][7]annulen-5-ylidene)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Norcyclobenzaprine Hydrochloride, Cyclobenzaprine Related Compound B as Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Nortriptyline Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H19N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-13,20H,6,14H2,1H3;1H
SMIL Cl.CNCCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC navn 3-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-ylidene)-N-methylpropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 297.82
Mængde 50 mg
Formel vægt 297.1284 g/mol