Få mere at vide
3,5-Xylenolphosphat, TRC
Artikelnummer. 30451791
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451791 1 g
30449310 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30451791 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX7495501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25653-16-1
Molekylær formel C24H27O4P
Molekylvægt (g/mol) 410.44
Synonym Tri-3,5-xylyl Phosphate, Phenol, 3,5-dimethyl-, 1,1',1' '-phosphate, 3,5-Xylenol, phosphate (3:1) (8CI), 3,5-Xylyl phosphate ((C8H9O)3PO) (6CI), 3,5-Xylyl phosphate (7CI), Phenol, 3,5-dimethyl-, phosphate (3:1) (9CI), NSC 66515, Tri-3,5-xylenyl phosphate, Tri-3,5-xylyl phosphate, Tris(3,5-dimethylphenyl) phosphate, Tri-3,5-xylyl phosphate, Tris(3,5-dimethylphenyl) Phosphate, 3,5-Dimethylphenol 1,1',1' '-Phosphate, 3,5-Dimethylphenol Phosphate (3:1)
IUPAC navn tris(3,5-dimethylphenyl)fosfat
SMIL Cc1cc(C)cc(OP(=O)(Oc2cc(C)cc(C)c2)Oc3cc(C)cc(C)c3)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Xylenol Phosphate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C24H27O4P/c1-16-7-17(2)11-22(10-16)26-29(25,27-23-12-18(3)8-19(4)13-23)28-24-14-20(5)9-21(6)15-24/h7-15H,1-6H3
Formel vægt 410.1647
Procent renhed >95%