Få mere at vide
3,5-Pyridindicarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30423537
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423537 50 g
30415968 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30423537 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99162050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 499-81-0
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
Synonym Dinicotinic Acid, 3,5-Pyridinedicarboxylate, 5-Carboxynicotinic Acid, NSC 6497
IUPAC navn Pyridin-3,5-dicarboxylsyre
SMIL OC(=O)c1cncc(c1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Pyridinedicarboxylic Acid
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-5(7(11)12)3-8-2-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Formel vægt 167.0219