Få mere at vide
3,5-Pyridindicarboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 10366920 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10366920 10 g Glasflaske 10g
11966291 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10366920 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131900100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 499-81-0 | C7H5NO4 | 167,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 499-81-0
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00006393
InChI nøgle MPFLRYZEEAQMLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-pyridinedicarboxylic acid, dinicotinic acid, 5-carboxynicotinic acid, 3,5-pyridinedicarboxylicacid, 3,5-pyridindicarbons, 3,5-dipyridinecarboxylic acid, pubchem8057, acmc-209kjb, 5-carboxy nicotinic acid, pyridine carboxylate, 6f
PubChem CID 10366
ChEBI CHEBI:46875
IUPAC navn pyridin-3,5-dicarboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC(=CN=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Pyridinedicarboxylic acid
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 22,16
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 167.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Pyridinedicarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.