Få mere at vide
3,5-Pyrazoledicarboxylsyre monohydrat, 97%
Artikelnummer. 10245280 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10245280 5 g Glasflaske 5g
10697482 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245280 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131750050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 303180-11-2 | C5H4N2O4·H2O | 174,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 303180-11-2
Molekylær formel C5H4N2O4·H2O
Molekylvægt (g/mol) 174.11
MDL nummer MFCD00149323
InChI nøgle GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-pyrazoledicarboxylic acid, pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate, 3,5-pyrazol dicarboxylic acid, 3,5-pyrazole dicarboxylic acid, zlchem 726, 3,5-dicarboxypyrazole, acmc-20a0hc, ksc223c6j, 3,5-pyrazole-dicarboxylic acid
PubChem CID 76559
SMIL O.OC(=O)C1=CC(=NN1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 292 °C til 295 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 25, 162
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
IUPAC navn 1H-pyrazol-3,5-dicarboxylsyrehydrat
Formel vægt 174.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver