Få mere at vide
3(5)-Phenyl-1H-pyrazol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10572841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10572841 2.5 g Glasflaske 2.5g
10559623 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10572841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 296030025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2458-26-6 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2458-26-6
Molekylær formel C9H8N2
Molekylvægt (g/mol) 144.18
MDL nummer MFCD00159654
InChI nøgle OEDUIFSDODUDRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1h-pyrazole, 3-phenylpyrazole, 1h-pyrazole, 3-phenyl, pyrazole, 3-phenyl, 3-benzylpyrazole, 3-phenylpyrazol, phenylpyrazole, 3-phenyl-2h-pyrazole, chembl38876, 5-phenylpyrazole
PubChem CID 17155
IUPAC navn 5-phenyl-lH-pyrazol
SMIL N1N=CC=C1C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3(5)-Phenyl-1H-pyrazole
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 75.0°C to 77.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 2.5 g
Beilstein 23,177
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: halogenated solvents,alcohols
Formel vægt 144.18
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3(5)-Phenyl-1H-pyrazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.